671193
(2S)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,1′S, 2′S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid (2-hydroxy-1,2-diphenyl-ethyl)amide
About This Item
Saggio
≥99% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -25±2°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
127-131 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-18(15-10-5-2-6-11-15)17(14-8-3-1-4-9-14)21-19(23)16-12-7-13-20-16/h1-6,8-11,16-18,20,22H,7,12-13H2,(H,21,23)/t16-,17-,18-/m0/s1
JVOUIFUIIPEWLM-BZSNNMDCSA-N
Applicazioni
- In the synthesis of α-hydroxyamino carbonyl compounds by reacting aldehydes with nitrosobenzenes via N-nitroso aldol reaction.
- In the direct aldol reactions of aldehydes with chloroacetones, methylthio- and fluoroacetones.
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)