Documenti fondamentali
670782
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, Boc-3-(2-thienyl)-D-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
OJLISTAWQHSIHL-SECBINFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)