Documenti
670170
Sigma-Aldrich
(S)-2-Piperidineethanol hydrochloride
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
(S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
Stringa SMILE
Cl.OCC[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C7H15NO.ClH/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7;/h7-9H,1-6H2;1H/t7-;/m0./s1
LJOCPKDUBFJADK-FJXQXJEOSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3