Documenti
669849
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
Methyltriethylammonium dibutyl phosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H36NO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (T)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤1.0% water
Stringa SMILE
CC[N+](C)(CC)CC.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C7H18N/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-5-8(4,6-2)7-3/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);5-7H2,1-4H3/q;+1/p-1
YWBVQHTUSHVKOT-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3