Key Documents
669814
Sigma-Aldrich
2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-N-(3,5-dimethylphenyl)maleimide
98%
Sinonimo/i:
3,4-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholanyl]-1-(3,5-dimethylphenyl)-1H-pyrrol-2,5-dione, catASium® MNXyl(R)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H33NO2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥98% (31P-NMR)
98%
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1C2=C(P3[C@H](C)CC[C@H]3C)C(=O)N(c4cc(C)cc(C)c4)C2=O
InChI
1S/C24H33NO2P2/c1-14-11-15(2)13-20(12-14)25-23(26)21(28-16(3)7-8-17(28)4)22(24(25)27)29-18(5)9-10-19(29)6/h11-13,16-19H,7-10H2,1-6H3/t16-,17-,18-,19-/m1/s1
ODYDZUFLMKTRIF-NCXUSEDFSA-N
Descrizione generale
sold in collaboration with Solvias AG
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Note legali
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)