Documenti fondamentali
669555
5-Hydroxy-6-nitronicotinic acid
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-6-nitropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.11
Beilstein:
397856
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)