Documenti fondamentali
669520
Sigma-Aldrich
(S)-2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)methyl]pyrrolidine
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H36N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Purezza ottica
ee: ≥99.5% (HPLC)
Punto di fusione
97-101 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(c1)C([C@@H]2CCCN2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C21H27N/c1-14-8-15(2)11-18(10-14)21(20-6-5-7-22-20)19-12-16(3)9-17(4)13-19/h8-13,20-22H,5-7H2,1-4H3/t20-/m0/s1
PHKHWUVAUXBNPC-FQEVSTJZSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)