Key Documents
667927
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-nitroaniline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5IN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
140-144 °C
Stringa SMILE
Nc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5IN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
RIKZQOSCKSWUPH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)