Documenti fondamentali
667692
Sigma-Aldrich
N-(4-Iodo-3-nitrophenyl)acetamide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7IN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
136-140 °C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7IN2O3/c1-5(12)10-6-2-3-7(9)8(4-6)11(13)14/h2-4H,1H3,(H,10,12)
ZKVJZYIQPHDYMR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)