Documenti fondamentali
666793
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-fluoro-3-iodophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
Br(F)C6H5(I)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
156-160 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1c(F)c(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BBrFIO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
OZLRLKXUEMIENO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)