Documenti
666084
Sigma-Aldrich
4-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenylamine
97%
Sinonimo/i:
2-(p-Aminophenyl)-2-imidazoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
145-149 °C
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C2=NCCN2
InChI
1S/C9H11N3/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-11-5-6-12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
HSJPRHDSBNINIJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3