Documenti fondamentali
665975
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Cyanobenzo[b]thiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
71-75 °C
Stringa SMILE
N#Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H5NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6H
WBXHAYDGMCONLX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)