Documenti fondamentali
665762
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-methoxybenzoate
97%
Sinonimo/i:
4-n-Pentylphenyl p-anisate, 4-Amylphenyl 4′-methoyxbenzoate, Nematal 105
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
liquid crystal
Punto di fusione
28-42 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22O3/c1-3-4-5-6-15-7-11-18(12-8-15)22-19(20)16-9-13-17(21-2)14-10-16/h7-14H,3-6H2,1-2H3
UISXVYOLBGBYCV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)