Documenti fondamentali
664804
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
4′-Chloro[1,1′-biphenyl]-3-carboxaldehyde
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
56-60 °C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13-6-4-11(5-7-13)12-3-1-2-10(8-12)9-15/h1-9H
JIBHWLKAALCSRU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)