Key Documents
663263
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-N,N′-di-p-tolylbenzene-1,4-diamine
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(4-methylphenyl)-N,N′-diphenyl-1,4-benzenediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H28N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Punto di fusione
190-194 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C32H28N2/c1-25-13-17-29(18-14-25)33(27-9-5-3-6-10-27)31-21-23-32(24-22-31)34(28-11-7-4-8-12-28)30-19-15-26(2)16-20-30/h3-24H,1-2H3
FQNVFRPAQRVHKO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hole-transport material for blue to yellow emitting OLEDs with aluminum quinolate (Alq3) derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chen, Z.;
Journal of Applied Physics, 34, 2679-2679 (2001)
Articoli
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study