Documenti fondamentali
662089
Sigma-Aldrich
3-(2′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
141-145 °C
Stringa SMILE
COc1ccccc1COc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-14-8-3-2-5-11(14)10-19-13-7-4-6-12(9-13)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
ISSAOILCOPRMKF-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)