Documenti fondamentali
662038
Sigma-Aldrich
4-[(2′,6′-Diisopropylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H25BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
186-192 °C
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1OCc2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C19H25BO3/c1-13(2)17-6-5-7-18(14(3)4)19(17)23-12-15-8-10-16(11-9-15)20(21)22/h5-11,13-14,21-22H,12H2,1-4H3
IYHHUWVULUSILI-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)