Documenti fondamentali
662011
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BBrFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
130-135 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-5-3-2-4(10)6(7(5)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
WCXHRSAUPYPWHO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)