Documenti fondamentali
661953
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-butoxy-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13BBrFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
114-120 °C
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(Br)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-6-16-8-5-4-7(12)9(10(8)13)11(14)15/h4-5,14-15H,2-3,6H2,1H3
FMTVZGMUUYBHRB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)