Documenti fondamentali
661864
Sigma-Aldrich
4-(3′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12BFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
159-164 °C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)9-18-13-6-4-11(5-7-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
HLPBNLKHBWJWNP-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)