Documenti fondamentali
661236
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-chloro-3-methylpyridine hemihydrate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7ClN2 · 0.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
56-61 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
[H]O[H].Cc1cc(Cl)cnc1N.Cc2cc(Cl)cnc2N
InChI
1S/2C6H7ClN2.H2O/c2*1-4-2-5(7)3-9-6(4)8;/h2*2-3H,1H3,(H2,8,9);1H2
XUNMRTSHBBFPTI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)