Documenti
660094
Sigma-Aldrich
Potassium butyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH2BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>230 °C
Stringa SMILE
[K+].CCCC[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H9BF3.K/c1-2-3-4-5(6,7)8;/h2-4H2,1H3;/q-1;+1
XLHVTQCFJZFJSN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges