Documenti
659738
Sigma-Aldrich
Poly[1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-alt-ethyloxyphosphate]-co-1,4-bis(hydroxyethyl)terephthalate-co-terephthalate
Sinonimo/i:
P(BHET-EOP/BHET), 80/20
About This Item
Formula condensata:
(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OP(O)(OCH2CH3))x(OCH2CH2OC(O)C6H4C(O)OCH2CH2OC(O)C6H4C(O))y
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Forma fisica
solid
Solubilità
THF: insoluble, but swells
chloroform: soluble
hexane: insoluble, but swells
Descrizione generale
P(BHET-EOP/BHET) is a biodegradable polymer.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3