Key Documents
659266
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine-3-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2,6-Dimethoxy-3-cyanopyridine, 2,6-Dimethoxynicotinonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
94-98 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(C#N)c(OC)n1
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-11-7-4-3-6(5-9)8(10-7)12-2/h3-4H,1-2H3
FBFJMMFGOXVFIO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)