Documenti fondamentali
658332
Sigma-Aldrich
6-Chloroacetyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8ClNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
219-224 °C
Stringa SMILE
ClCC(=O)c1ccc2SCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C10H8ClNO2S/c11-4-8(13)6-1-2-9-7(3-6)12-10(14)5-15-9/h1-3H,4-5H2,(H,12,14)
YDYLPMPVYALQKQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)