657794
N-Boc-DL-2-amino-1-hexanol
90%
Sinonimo/i:
(1-(Hydroxymethyl)pentyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.450
P. ebollizione
135 °C/0.3 mmHg
Densità
1.178 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-7-9(8-13)12-10(14)15-11(2,3)4/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
KCKPPJXOWKJHDP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)