Documenti
657751
Sigma-Aldrich
1-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]piperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15F3N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.490
P. eboll.
89-91 °C/0.05 mmHg
Densità
1.179 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C12H15F3N2/c13-12(14,15)11-3-1-2-10(8-11)9-17-6-4-16-5-7-17/h1-3,8,16H,4-7,9H2
IUMQPHHEFKTLOZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup