Documenti
657689
Sigma-Aldrich
N-Boc-1-amino-1-cyclopentanemethanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
108-112 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CO)CCCC1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-11(8-13)6-4-5-7-11/h13H,4-8H2,1-3H3,(H,12,14)
KORMKULLVQEUDG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3