Documenti fondamentali
657557
Sigma-Aldrich
3-Formyl-5-isopropoxyphenylboronic acid
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
113-118 °C
Stringa SMILE
CC(C)Oc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-8(6-12)3-9(5-10)11(13)14/h3-7,13-14H,1-2H3
TYKYVLDAFDKFHV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)