Documenti
657530
Sigma-Aldrich
3-((2′-Chloro-5′-(trifluoromethyl)phenoxy)methyl)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11BClF3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
212-216 °C
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(COc2cc(ccc2Cl)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C14H11BClF3O3/c16-12-5-4-10(14(17,18)19)7-13(12)22-8-9-2-1-3-11(6-9)15(20)21/h1-7,20-21H,8H2
IRBNKOHBJCGIFU-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3