Key Documents
657514
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12BBrO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
159-164 °C
Stringa SMILE
CCCOc1cc(Br)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-2-3-14-9-5-7(10(12)13)4-8(11)6-9/h4-6,12-13H,2-3H2,1H3
OHFYAFQVSGUNME-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)