Key Documents
657360
Sigma-Aldrich
3-Isopropoxy-2,4,6-trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10BF3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
103-107 °C
Stringa SMILE
CC(C)Oc1c(F)cc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C9H10BF3O3/c1-4(2)16-9-6(12)3-5(11)7(8(9)13)10(14)15/h3-4,14-15H,1-2H3
ROCZYUISNXPFSX-UHFFFAOYSA-N
Altre note
May contain varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)