Documenti fondamentali
657271
Sigma-Aldrich
4-Propoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9BF4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
134-143 °C
Stringa SMILE
CCCOc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-2-3-17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h15-16H,2-3H2,1H3
IDDYYTHVGIJBNA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)