Key Documents
657263
Sigma-Aldrich
4-Isopropoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9BF4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
138-142 °C
Stringa SMILE
CC(C)Oc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-3(2)17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h3,15-16H,1-2H3
YOXGBYWSEKQTAW-UHFFFAOYSA-N
Altre note
May contain varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)