Documenti fondamentali
657166
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-diazaphospholidine-2-sulfide, polymer-bound
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1-2 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Grado di funzionalizzazione
1-2 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 mesh
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Used for the conversion of primary amides to nitriles. Also converts secondary and tertiary amides to thioamides.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A polymer-supported thionating reagent.
Steven V. Ley, Andrew G. Leach and R. Ian Storer
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 358-361 (2001)