Documenti
656127
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(2-acetylaminoethyl)benzoate
97%
Sinonimo/i:
4-(2-Acetylaminoethyl)benzoic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
H3CCONHCH2CH2C6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
89-93 °C
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(CCNC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(14)13-8-7-10-3-5-11(6-4-10)12(15)16-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
NNHJGOJEUOUOFH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2