Documenti fondamentali
656003
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride
97%
Sinonimo/i:
3-Bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(NH2)2CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
60-64 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Nc1cc(cc(Br)c1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BrF3N2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,12-13H2
OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)