Documenti
655732
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-piperidineethanol
96%
Sinonimo/i:
1-(2-Hydroxyethyl)-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-1-piperidineethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
33-40 °C
Stringa SMILE
OCCN1CCC(O)CC1
InChI
1S/C7H15NO2/c9-6-5-8-3-1-7(10)2-4-8/h7,9-10H,1-6H2
DOILPQLHDAWKCZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of estrogen receptor ligands and breast cancer cell antiproliferative agents
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter