Documenti fondamentali
655333
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenethyl bromide
97%
Sinonimo/i:
3-Methoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5593 (lit.)
P. ebollizione
172-209 °C (DSC)(lit.)
Densità
1.3708 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
LQDHVNHVHAYANB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here