Documenti fondamentali
655252
Sigma-Aldrich
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Fluorohydrocinnamic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
125 °C/10.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
43-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)