Documenti fondamentali
654582
Sigma-Aldrich
N-(2-Propenyl)-1H-benzotriazole-1-carbothioamide
96%
Sinonimo/i:
Benzotriazole-1-carbothioic acid allylamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
56-60 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCNC(=S)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N4S/c1-2-7-11-10(15)14-9-6-4-3-5-8(9)12-13-14/h2-6H,1,7H2,(H,11,15)
NEHKVFMFTNUABB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Substituted thiosemicarbazides and N-hydroxythioureas by substitution reactions with hydrazines or hydroxylamines
Used as:
  • Thioacylating agent in the preparation of thioureas
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)