Documenti fondamentali
654523
Sigma-Aldrich
6-(3-Nitrophenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
162-166 °C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N2O3/c15-8-10-4-2-6-12(13-10)9-3-1-5-11(7-9)14(16)17/h1-8H
MEBRRQOWKWXTRB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)