Key Documents
654175
Sigma-Aldrich
2-Iodylbenzamide, polymer-bound
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g I loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Grado di funzionalizzazione
0.5-1.0 mmol/g I loading
Dimensione particelle
50-100 mesh
Applicazioni
Mild oxidant used for the conversion of alcohols to aldehydes or ketones.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simple preparation of polymer supported IBX esters and amides and their oxidative properties.
Woo-Jae Chung, Duk-Ki Kim and Yoon-Sik Lee
Tetrahedron Letters, 44 (2003)