Key Documents
653942
Sigma-Aldrich
(trans)-2-Cyclopropylvinylboronic acid pinacol ester
96%
Sinonimo/i:
(E)-2-Cyclopropylvinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.466 (lit.)
P. eboll.
90-95 °C/3-4 mmHg (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C2CC2
InChI
1S/C11H19BO2/c1-10(2)11(3,4)14-12(13-10)8-7-9-5-6-9/h7-9H,5-6H2,1-4H3/b8-7+
FCWYPDPDAZGFRJ-BQYQJAHWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)