Documenti fondamentali
653772
Sigma-Aldrich
4-Boc-1-(6-bromo-2-pyridyl)piperazine
97%
Sinonimo/i:
2-(N-Boc-piperazin-1-yl)-6-bromopyridine, tert-Butyl 4-(6′-bromopyrid-2′-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20BrN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
94-98 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2cccc(Br)n2
InChI
1S/C14H20BrN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-9-7-17(8-10-18)12-6-4-5-11(15)16-12/h4-6H,7-10H2,1-3H3
CQSAPHUUCUUHNS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)