Documenti fondamentali
653713
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrClF3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
Densità
1.769 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
GAOGWONUOUYZFD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)