Documenti fondamentali
653705
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methoxy-6-nitrophenol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
116-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(Br)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO4/c1-13-4-2-5(8)7(10)6(3-4)9(11)12/h2-3,10H,1H3
GAVVLRJHVWIDPK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)