Documenti fondamentali
653403
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-[(2-hydroxyphenyl)(thiophen-2-yl)methyl]piperidine
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl 1-[(2-hydroxyphenyl)(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-yl-carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
158-162 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2cccs2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O3S/c1-21(2,3)26-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-27-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
UUMHTMZBVBXNOV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)