Documenti
653373
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-[furan-2-yl(2-hydroxyphenyl)methyl]piperidine
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl-1-[furan-2-yl(2-hydroxyphenyl)methyl]piperidin-4-yl-carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
109-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCN(CC1)C(c2ccco2)c3ccccc3O
InChI
1S/C21H28N2O4/c1-21(2,3)27-20(25)22-15-10-12-23(13-11-15)19(18-9-6-14-26-18)16-7-4-5-8-17(16)24/h4-9,14-15,19,24H,10-13H2,1-3H3,(H,22,25)
OHZFWZIFIYATEG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3