Documenti fondamentali
653330
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
184-188 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C15H22N2O5/c1-15(2,3)22-14(20)17-8-6-16(7-9-17)12(13(18)19)11-5-4-10-21-11/h4-5,10,12H,6-9H2,1-3H3,(H,18,19)
ITLDLSSPUNZCOX-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)